Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Open-Top Screw Cap: Clear
Codice prodotto. 11556305 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.3 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Altezza (sistema metrico):
35 mm
44 mm
50 mm
65 mm
72 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
13 mm
20 mm
24 mm
Graduato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Graduato unitSize
11556305 0.3 mL 35 mm 13 mm Yes pezzi 12
13111813 2 mL 44 mm 20 mm Yes pezzi 12
10299974 5 mL 65 mm 20 mm Yes pezzi 12
10453265 3 mL 50 mm 20 mm No pezzi 12
11576305 3 mL 50 mm 20 mm Yes pezzi 12
12673355 0.3 mL 35 mm 12 mm No pezzi 12
10297903 0.1 mL 35 mm 12 mm No pezzi 12
11546305 0.3 mL 35 mm 13 mm No pezzi 12
10378673 1 mL 44 mm 13 mm No pezzi 12
11566305 1 mL 44 mm 20 mm Yes pezzi 12
10298093 2 mL 44 mm 20 mm No pezzi 12
10398913 5 mL 65 mm 20 mm No pezzi 12
10603543 10 mL 72 mm 24 mm No pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11556305 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W986293NG
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Silicone-lined, black phenolic screw caps faced with PTFE.
Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe
Manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Silicone
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volume (sistema metrico) 0.3 mL
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping
Graduato Yes
Stile Conical V
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 0.1 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Screw Cap (Open-top)
Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A
Altezza (sistema metrico) 35 mm