Learn More
DWK Life Sciences Flacone V Vial™ con tappo a vite pieno, trasparente
Codice prodotto. 11596295 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.3 mL
1 mL
2 mL
2.0 mL
3 mL
5 mL
5.0 mL
10.0 ml
Altezza (sistema metrico):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Graduato:
No
Yes
Dimensione chiusura:
13-425
15-415
20-400
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Graduato Dimensione chiusura unitSize
11596295 0.3 mL 35 mm No 13-425 pezzi 12
11506305 1 mL 44 mm No 13-425 pezzi 12
11754159 2 mL 61 mm No 15-415 pezzi 12
11714239 5 mL 65 mm Yes 20-400 pezzi 12
12653365 2 mL 44 mm No 20-400 pezzi 12
11516305 3 mL 50 mm No 20-400 pezzi 12
11748879 10.0 ml 72 mm No 20-400 pezzi 6
10637333 1 mL 44 mm Yes 13-425 pezzi 12
11704239 3 mL 50 mm Yes 20-400 pezzi 12
10460558 5.0 mL 65 mm No 20-400 pezzi 12
11764159 0.3 mL 35 mm Yes 13-425 pezzi 12
11794299 2.0 mL 61 mm Yes 15-415 pezzi 12
10218003 2.0 mL 44 mm Yes 20-400 pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11596295 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W986253NG
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
14B rubber-lined black phenolic screw caps faced with PTFE
Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe
Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/14B Rubber
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Materiale Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volume (sistema metrico) 0.3 mL
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping
Graduato No
Stile Conical V
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 0.1 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 13-425
Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A
Altezza (sistema metrico) 35 mm