Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Vial File™ Storage System with Plastic Dropping Bottles
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products ProdottiBeskrivelse
Assembled with dropper tip and cap attached to bottle
- Average drop size is 44
- Height: 49mm (1.93 in.)
- Diameter: 14mm (0.55 in.)
- Capacity: 3mL (0.1 oz.)
- Thread Finish: 8-425
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | LDPE |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?