Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite in polipropilene bianco con rivestimento integrato in silicone/PTFE per flaconi E-Z Ex-Traction™
Catalog Number 10212463
Click to view available options
Finitura collo:
13-425
15-425
22-400
24-400
N. per custodia:
100 Cs.
1000 Cs.
250 Cs.
500 Cs.
Contenitore da 250
N. per confezione:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
250/contenitore
500/Cs.
PTFE faced silicone liner ideal for storage and containment of volatile solvents, sensitive compounds or corrosive chemicals
  • Autoclavable
Rivestimento interno chiusura PTFE/Silicone
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 mL Vial
Colore White
Materiale Polypropylene
N. per custodia 500 Cs.
N. per confezione 500/Cs.
Finitura collo 22-400
Certificazione/Conformità ISO 9001