Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Wide Mouth Jars with Pre-Attached White PP Cap
Codice prodotto. 12437381 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 36
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12437381 125 mL pezzi 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12437381 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore W209902
Spedizione stimata: 20-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For solid samples
  • Polypropylene
  • Chemical resistant
  • Screw cap: 58-400
  • White
  • 4 oz. (125mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 2.09 in.
Include Screw Cap
Materiale Polypropylene
Colore chiusura Bianco
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 68 mm
Product Type Jar
Altezza (sistema imperiale) 2.67 in.
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 58-400 mm
Diametro (sistema metrico) 53 mm
Tipo di chiusura Screw Cap