Learn More
Whirl-Pak™ Carrying Racks Compartment
Codice prodotto. 11756965 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Matrice:
2 x 3
Dimensioni (L x P x A):
23.5 x 35 x 11.4 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Matrice Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11756965 2 x 3 23.5 x 35 x 11.4 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11756965 Fornitore Whirl-Pak™ N. del fornitore B01048WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.62€
    44.31€ / pezzi 1
    Risparmia 113.31€
    71% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
For transporting and using sample-filled bags in laboratories.
For transporting and using sample-filled bags in laboratories.
  • Coated wire racks stand up to many lab materials
  • Double grid rack with second horizontal bar below top bar prevents bags from slipping sideways
  • 01-812-5G can be used for plate incubation by turning it on one side
  • Autoclavable
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Bags
Materiale Coated Wire
Posizioni 6
Forma Rectangular
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P x A) 23.5 x 35 x 11.4 cm
Lunghezza (sistema metrico) 23.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 13.75 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Product Type Sample Bag Carrying Rack
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 11.4 cm
Matrice 2 x 3
Larghezza (sistema metrico) 35 cm