Learn More
Whirl-Pak™ Sacchetti per campioni Whirl-Pak™ formato gigante
Codice prodotto. 11731796 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 10 pollici (38 x 25.4 cm)
20 x 10 pollici (50.8 x 25.4 cm)
20 x 15 pollici (50.8 x 38 cm)
Capacità (sistema imperiale):
92 oz.
123 oz.
184 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11731796 15 x 10 pollici (38 x 25.4 cm) 92 oz. pezzi 250
11741796 20 x 10 pollici (50.8 x 25.4 cm) 123 oz. pezzi 250
11751796 20 x 15 pollici (50.8 x 38 cm) 184 oz. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11731796 Fornitore Whirl-Pak™ N. del fornitore B01445WA
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I sacchetti extra-large possono contenere campioni di grandi dimensioni evitandone la frammentazione
White, write-on strip makes sample identification easier and more convenient.
  • Closing tab has one round and one flat wire to ensure that bag is closed securely
  • Fold tab over tightly 4 to 5 times when closing
  • Volume measurements are approximate
  • White, write-on strip makes sample identification easier and more convenient
  • Paper-like finish eliminates ink smearing and provides surface for any writing instrument
  • Sterilized
  • Note: Should not be used at temperatures above 82°C
  • Bags can be frozen to any temperature, even liquid nitrogen
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Closing Tab
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Accommodates large size samples and eliminate reducing into smaller pieces
Include White, Write-on Strip
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Volume di riempimento 92 oz.
Senza lattice Yes
N. per confezione 250/Pk.
Confezione esterna Cardboard
Imballaggio interno protettivo Plastic
Quantità 250/Pk.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide Gas
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 4 mil
Dimensioni (L x P) 15 x 10 pollici (38 x 25.4 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 15 in.
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Product Type Giant-size Sample Bag
Capacità (sistema imperiale) 92 oz.
Capacità (sistema metrico) 2721 ml
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Spessore (sistema metrico) 0.102mm