Learn More
Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ Environmental Surface Sampling Bags
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11701806 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
532 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11701806 532 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11701806 Fornitore Whirl-Pak™ N. del fornitore B01245WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.52€
    123.14€ / pezzi 100
    Risparmia 95.38€
    43% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Convenient sterile absorbent dry sponge sampler in a sterile Whirl-Pak bag.
  • Designed for testing work surfaces and equipment for Salmonella, Listeria, and other foodborne pathogens
  • Dry Speci-Sponge measures 1.5 x 3 x 0.63 in. (3.8 x 7.6 x 1.6 cm), not pretreated with bactericide
  • Simply add diluent, wipe test surface, and return sponge to its 18 oz. (532 mL) bag
  • Self-contained sample can then be shipped for analysis
  • Sponge will wipe a large area, bag features puncture-proof tabs to reduce damage to sample
  • White write-on area allows easy labeling and identification
Specifica
Descrizione With Dry Sponge
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Tape and Wire
Colore Clear with White Block
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Environmental Surfaces
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Volume di riempimento 18 oz.
Senza lattice Yes
N. per confezione 100/Pk.
Confezione esterna Cardboard
Imballaggio interno protettivo Plastic
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide Gas
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 2.50 mil
Dimensioni (L x P) 9 x 4.5 in (23 x 11.5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Product Type Sample Bag with Sampling Sponge
Capacità (sistema imperiale) 18 oz.
Capacità (sistema metrico) 532 mL
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema metrico) 11.5 cm
Spessore (sistema metrico) 0.064 mm