Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Thio Sample Bag
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11767944 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema imperiale):
2.25 mil
2.5 mil
Lunghezza (sistema imperiale):
7 in.
9 in.
Capacità (sistema imperiale):
4 oz.
18 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Capacità (sistema imperiale) unitSize
11767944 2.25 mil 7 in. 4 oz. pezzi 100
30286577 2.25 mil 7 in. 4 oz. pezzi 1000
11740334 2.5 mil 9 in. 18 oz. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11767944 Fornitore Whirl-Pak™ N. del fornitore B01040WA
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thio bag with write-on strip contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
Unbreakable, sterile bags to collect and dechlorinate water and wastewater samples for bacteriological examination in compliance with EPA and APHA requirements.
  • Economical and easy to dispose
  • 4 oz. (118 mL) bag contains one nontoxic, non-nutritive pill impregnated with 10 mg sodium thiosulfate and has 100 mL fill-line
  • 18 oz. (532 mL) bag contains one 25 mg sodium thiosulfate pill and has 300 mL fill-line
Specifica
Descrizione Standard Whirl-Pak Thio-Bags
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Tape and Wire
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Sampling Chlorinated Water
Include Contains one 25 mg sodium thiosulfate pill.
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Volume di riempimento 4 oz.
Senza lattice Yes
N. per confezione 100/Pk.
Confezione esterna Cardboard
Imballaggio interno protettivo Plastic
Quantità 100/Pk.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide Gas
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 2.25 mil
Dimensioni (L x P) 18 x 7.6 cm (7 x 3 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Product Type Liquid Sample Bag
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Capacità (sistema metrico) 118 mL
Lunghezza (sistema metrico) 18 cm
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm
Spessore (sistema metrico) 0.057 mm