Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Write-On Sample Bags
Codice prodotto. 11714834 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
207 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11714834 207 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11714834 Fornitore Nasco N. del fornitore B01489WA
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
White, write-on strip makes sample identification easier and more convenient.
  • White strip can be written on with an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker
  • Capacity is measured in fluid ounces when the bag is closed and tab is folded over three times
  • Bags can be frozen to any temperature, even liquid nitrogen; careful handling required after freezing
  • All bags are sterilized after manufacturing
Note: Volume and dimensions are approximate. Bags should not be used at temperatures above 180°F, 82°C.
Specifica
Colore White
Quantità 500/Box
Spessore (sistema imperiale) 2.50 mil
Dimensioni (L x P) 18 x 9.5 cm (7 x 3.75 in.)
Product Type Sample Bag
Capacità (sistema imperiale) 7 oz.
Capacità (sistema metrico) 207 mL
Spessore (sistema metrico) 0.064 mm