Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Stand-Up Thio Sample Bag
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11757954 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema imperiale):
2.5 mil
3 mil
Lunghezza (sistema imperiale):
7.25 in.
9 in.
Capacità (sistema imperiale):
4 oz.
10 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Capacità (sistema imperiale) unitSize
11757954 2.5 mil 7.25 in. 4 oz. pezzi 100
30281137 2.5 mil 7.25 in. 4 oz. pezzi 1000
11787954 3 mil 9 in. 10 oz. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11757954 Fornitore Whirl-Pak™ N. del fornitore B01402WA
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bag stands up completely by itself and contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
  • A special gusset on the bottom of the bag flattens out when water is put in the bag, allowing it to stand up completely by itself.
  • No rack or other holder is needed to keep the bag upright.
  • Forget washing and sterilizing glass bottles and disposing of expensive vials.
  • Sterile and unbreakable
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Tape and Wire
Colore Clear with White Block
Monouso Single-use
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Volume di riempimento 4 oz.
Senza lattice Yes
N. per confezione 100/Pk.
Confezione esterna Cardboard
Imballaggio interno protettivo Plastic
Quantità 100/Pk.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide Gas
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 2.5 mil
Dimensioni (L x P) 18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Product Type Liquid Sample Bag
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Capacità (sistema metrico) 118 mL
Lunghezza (sistema metrico) 18.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 7.5 cm
Spessore (sistema metrico) 0.064 mm