Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Stand-Up Thio Sample Bag
Codice prodotto. p-9012006 Sfoglia Tutto Whirl-Pak Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema imperiale):
2.5 mil
3 mil
Lunghezza (sistema imperiale):
7.25 in.
9 in.
Capacità (sistema imperiale):
4 oz.
10 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Capacità (sistema imperiale) Dimensione della confezione
30281137 2.5 mil 7.25 in. 4 oz. pezzi 1000
11757954 2.5 mil 7.25 in. 4 oz. pezzi 100
11787954 3 mil 9 in. 10 oz. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30281137 Fornitore Whirl-Pak™ N. del fornitore B01402WA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Bag stands up completely by itself and contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
  • A special gusset on the bottom of the bag flattens out when water is put in the bag, allowing it to stand up completely by itself.
  • No rack or other holder is needed to keep the bag upright.
  • Forget washing and sterilizing glass bottles and disposing of expensive vials.
  • Sterile and unbreakable
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Tape and Wire
Colore Clear with White Block
Monouso Single-use
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Volume di riempimento 4 oz.
Senza lattice Yes
N. per confezione 100/Pk.
Confezione esterna Cardboard
Imballaggio interno protettivo Plastic
Quantità 100/Pk.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide Gas
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 2.5 mil
Dimensioni (L x P) 18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.25 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Product Type Liquid Sample Bag
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Capacità (sistema metrico) 118 mL
Lunghezza (sistema metrico) 18.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 7.5 cm
Spessore (sistema metrico) 0.064 mm