Learn More
Masterflex™ White Acetal Copolymer Hose Clamp
Specifica
Specifica
| Materiale | Acetal Copolymer |
| Da utilizzare con | 0.27 in. x 0.29 in. Tubing I.D. |
| Quantità confezione | 100 Pack |
| Colore | White |
| Product Type | Hose Clamp |