Learn More
CPC™ Connettore di accoppiamento con montaggio a pannello Delrin in acetale bianco
For use in a wide variety of general purpose applications. CPC™ PMC Series Couplings feature the CPC thumb latch, making the PMC Series easier to use than ball-and-sleeve connector designs.
Marca:  CPC™ 12006
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 11920518
Quantità Prezzo
1 53.30€ / Pezzo
10 47.67€ / Pezzo
Spedizione stimata
28-05-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Integral terminations
  • NSF-listed versions available
  • One-hand connection and disconnection
  • Mates with both MC metal and PMC12 polypropylene couplings
  • Offers the flexibility of multiple configurations and terminations
Specifica
Specifica
Bianco
8 bar a 25 °C
Resina acetalica Delrin
For 9.6mm Tubing O.D.
80°C
Connettore di accoppiamento con montaggio a pannello
−40°C