Learn More
Socorex™ Provette capillari bianche
Codice prodotto. 10548442
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 - 5 μl
5 to 25 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 10548442
Marca: Socorex™ 341.005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Make a connection to laboratory pipettes with Socorex™ White Capillary Tubes. Each tube is supplied in a practical box with a lid.
  • White
  • Replacement glass capillaries
  • For Acura™ 846 positive displacement pipettes
  • Color coded to match corresponding pipette
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 - 5 μl
Sterilità Sterile
Colore Bianco
Quantità 200/confezione
Product Type Tubo capillare
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Acura 846 Positive Displacement Pipette
Materiale Vetro