Learn More
Nitritex™ White Coverall
Description
Cuffs and ankles ISO Class 4 cleanroom compatible zip with adhesive cover flap, Type 5 and 6 White XL BioClean-D
Spécification
Spécification
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Polyethylene, Non-woven Polypropylene Laminate |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Stile vita | Elastic at Back |
| Stile della caviglia | Elasticated |
| Stile polso | Elastic, Finger Loops |
| Stile collo | Hooded |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?