Learn More
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll
Codice prodotto. 17800688
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
101.6 x 101.6 mm
101.6 x 12.7 mm
101.6 x 25.4 mm
101.6 x 50.8 mm
19.1 x 38.1 mm
22.2 x 22.2 mm
23 x 19.1 mm
24 x 27 mm
25.4 x 12.7 mm
25.4 x 19.1 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 31.8 mm
25.4 x 50.8 mm
28.6 x 19.1 mm
31.8 x 22.2 mm
31.8 x 25.4 mm
31.8 x 31.8 mm
32.5 x 15.9 mm
33 x 15.9 mm
38.1 x 12.7 mm
38.1 x 19.1 mm
38.1 x 25.4 mm
44.5 x 19.1 mm
48 x 31.8 mm
50.8 x 19.1 mm
50.8 x 38.1 mm
50.8 x 50.8 mm
57.2 x 25.4 mm
63.5 x 12.7 mm
63.5 x 25.4 mm
63.5 x 38.1 mm
76.2 x 101.6 mm
76.2 x 25.4 mm
76.2 x 50.8 mm
76.2 x 76.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 300
pezzi 500
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17800688 50.8 x 19.1 mm pezzi 1000
17800958 38.1 x 19.1 mm pezzi 1000
17889987 25.4 x 31.8 mm pezzi 1000
17811158 101.6 x 101.6 mm pezzi 300
17879607 101.6 x 25.4 mm pezzi 1000
17849217 76.2 x 101.6 mm pezzi 300
17880868 50.8 x 38.1 mm pezzi 1000
17889117 23 x 19.1 mm pezzi 1000
17879317 24 x 27 mm pezzi 1000
17870878 19.1 x 38.1 mm pezzi 1000
17801208 33 x 15.9 mm pezzi 1000
17859617 57.2 x 25.4 mm pezzi 1000
17879617 63.5 x 38.1 mm pezzi 1000
17870048 38.1 x 12.7 mm pezzi 1000
17890048 44.5 x 19.1 mm pezzi 1000
17851248 50.8 x 50.8 mm pezzi 1000
17861058 25.4 x 25.4 mm pezzi 1000
15918186 63.5 x 12.7 mm -
17879207 76.2 x 25.4 mm pezzi 1000
17840398 48 x 31.8 mm pezzi 1000
17800868 101.6 x 12.7 mm pezzi 1000
17890768 25.4 x 19.1 mm pezzi 1000
17819417 38.1 x 25.4 mm pezzi 1000
17870218 76.2 x 50.8 mm pezzi 1000
17809427 28.6 x 19.1 mm pezzi 1000
17829527 31.8 x 25.4 mm pezzi 1000
17848947 63.5 x 25.4 mm pezzi 1000
17879667 101.6 x 50.8 mm pezzi 500
17132296 31.8 x 31.8 mm -
17861118 25.4 x 12.7 mm pezzi 1000
17889957 25.4 x 50.8 mm pezzi 1000
17889257 32.5 x 15.9 mm pezzi 1000
17831138 22.2 x 22.2 mm pezzi 1000
17819487 76.2 x 76.2 mm pezzi 250
17829197 31.8 x 22.2 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Codice prodotto. 17800688 Fornitore GA International N. del fornitore JTTA128C11WH
Spedizione stimata: 23-11-2026
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Specifica
Tipo di adesivo Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Etichette per riga 1 Label
Quantità 1000/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Dimensioni (L x P) 50.8 x 19.1 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19.1 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 25.4 mm