Learn More
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene bianco
Codice prodotto. 12901335 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3 X-Large
3X-Large
4 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12901335 X-Large pezzi 50
12857310 4 X-Large pezzi 50
12951335 Medium pezzi 50
12847310 3 X-Large pezzi 50
12921335 2X-Large pezzi 50
12981325 Large pezzi 50
12941335 Small pezzi 50
15351495 3X-Large pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 12901335 Supplier 3M™ Supplier No. 7000089696
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Per applicazioni igieniche. Serie di camici da laboratorio monuso per visitatori 3M in polipropilene leggero.
  • Breathable, lightweight material.
  • Designed for light duty applications.
  • Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
  • Zip fastener.
  • Anti-static treated.
  • Elastic cuffs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type General Purpose Lab Coat
Size X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polipropilene
Colore Bianco
Tipo di chiusura Zipper
Stile polso Elastico
Monouso Sì
Tipo di giuntura Serged
Misura petto (sistema imperiale) 38 to 40 in.
Misura petto (sistema metrico) 96 to 101 cm
Certifications/Compliance (Europe) CE Category 1
Da utilizzare con (applicazione) Non-hazardous liquids and dust
Include Internal pocket on the wearers left hand side (measuring 13 H x 12cm W)
Tipo di imballaggio Incartato singolarmente