Learn More
Kolmi Hopen™ White Isoguard™ Shoecovers with Plastic Sole
Codice prodotto. 17710099 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
200/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
17710099 200/Cs. pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17710099 Fornitore Kolmi Hopen™ N. del fornitore 10.005V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.84€
    55.60€ / pezzi 200
    Risparmia 7.24€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
White shoecovers with skid-resistant, colored soles for use in medical, industrial and laboratory settings.
  • Helps prevent falls or slips
  • Non-woven, polypropylene with polyethylene sole
  • Used in ISO 3 environments and above due to low particle release
  • Store between 5°C and 40°C
  • Not to be exposed to moisture and sun
  • Made in France
Specifica
Size X-Large
Materiale Polypropylene, Polyethylene
Colore White, Green
Monouso Single-use
Spessore 60 μm
Da utilizzare con (applicazione) Medical, Industry, Laboratory
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 9001
Quantità confezione 200/Cs.
Dimensioni (L x P) 400 x 160 mm
Peso (sistema metrico) 35 g/m2