Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Pure Cleaning Wipers 7623
Codice prodotto. 10223723 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
380 x 340 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10223723 380 x 340 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10223723 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    115.34€ / 1 rotoli
    Risparmia 183.66€
    61% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Perfect for dry wiping critical equipment and surfaces in pharmaceutical, biotechnology, medical device and food processing industries. 34cm (W), compatible with 6146, 6154 and 6155. 1 roll x 600 sheets, 1 ply, white (600 total).
  • 1 roll x 600 white, 1 ply sheets (600 total)
  • Perfect for dry wiping of critical equipment and surfaces in pharmaceutical, high-tech biotechnology, medical device and food processing industries
  • Compatible with Floor Stand and Wall Wiper Dispensers 6146, 6154 and 6155
  • Low-lint absorbency for delicate applications and surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 13.77 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13.77 in
Larghezza (sistema metrico) 35.5 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità ISO 140001, ISO 9001
Colore White
Dimensioni (L x P) 380 x 340 mm
Formato Rotolo
Da utilizzare con (applicazione) For dry wiping of critical equipment and surfaces
Da utilizzare con (apparecchiatura) Can be used with a range of mobile or mounted dispensing systems to help control use and reduce wastage.
Quantità confezione 600 Sheets/Pk.
Strato 1-ply
Size Large
Sterilità Non sterile