Learn More
ABEBA™ Calzature da lavoro bianche
Codice prodotto. 15233715
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1 paio
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. unitSize
15233715 1 paio
15263715 1 paio
15253715 1 paio
15223715 1 paio
15243715 1 paio
15300202 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15233715 Fornitore ABEBA™ N. del fornitore 9600/37/38
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Anti-static occupational surgical clogs are non-slip.
  • Autoclavable at 121&deg C for 15 minutes (with no additives) 
  • White 
  • Antistatic 
  • Washable at 60&deg C 
  • Foldable, adjustable heel strap 
  • SRC slip resistance according to EN ISO 20347: 2012 
  • CE EN ISO 20347: 2012 
Specifica
Colore White
Stile 9600
Product Type Controlled Environments Shoes