Learn More
GA International White Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Codice prodotto. 17894396
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
101.6 x 25.4 mm
101.6 x 50.8 mm
101.6 x 63.5 mm
31.8 x 16 mm and 9.5 mm Circle
33 x 15.9 mm
50.8 x 25.4 mm
50.8 x 50.8 mm
57.1 x 31.7 mm
63.5 x 31.8 mm
66.8 x 28.6 mm
76.2 x 25.4 mm
Diametro (sistema metrico):
25.4 mm
76.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 500
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
17894396 66.8 x 28.6 mm 25.4 mm pezzi 2000
17864766 31.8 x 16 mm and 9.5 mm Circle 25.4 mm pezzi 2000
17815066 31.8 x 16 mm and 9.5 mm Circle 76.2 mm pezzi 2000
17814406 66.8 x 28.6 mm 76.2 mm pezzi 2000
17864966 101.6 x 25.4 mm 25.4 mm pezzi 1000
17834496 101.6 x 25.4 mm 76.2 mm pezzi 1000
17804976 33 x 15.9 mm 25.4 mm pezzi 1000
17814776 33 x 15.9 mm 76.2 mm pezzi 1000
17854286 63.5 x 31.8 mm 25.4 mm pezzi 1000
17804776 63.5 x 31.8 mm 76.2 mm pezzi 2000
17855066 101.6 x 63.5 mm 25.4 mm pezzi 500
17874196 101.6 x 63.5 mm 76.2 mm pezzi 1000
17874576 57.1 x 31.7 mm 25.4 mm pezzi 2000
17864286 57.1 x 31.7 mm 76.2 mm pezzi 2000
17874146 50.8 x 50.8 mm 25.4 mm pezzi 1000
17844366 50.8 x 50.8 mm 76.2 mm pezzi 2000
17815036 50.8 x 25.4 mm 25.4 mm pezzi 2000
17884366 50.8 x 25.4 mm 76.2 mm pezzi 2000
17814466 76.2 x 25.4 mm 25.4 mm pezzi 1000
17824426 76.2 x 25.4 mm 76.2 mm pezzi 2000
17854846 101.6 x 50.8 mm 25.4 mm pezzi 500
17874546 101.6 x 50.8 mm 76.2 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Codice prodotto. 17894396 Fornitore GA International N. del fornitore AUTT105C12WH
Spedizione stimata: 02-12-2026
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent
Colore White
Finitura Medium Gloss
Formato Rotolo
Materiale Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Etichette per riga 1 Label
Quantità 2000/Pk.
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -76°F to +302°F
Temperature Range (Metric) -60°C to +150°C
Dimensioni (L x P) 66.8 x 28.6 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 28.6 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.63 in.
Larghezza (sistema metrico) 66.8 mm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 25.4 mm