Learn More
Fisherbrand™ Vassoi per scopi generali in plastica bianca
Codice prodotto. 12397237 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
460 x 260mm
570 x 340mm
570 x 540mm
680 x 540mm
700 x 460mm
1130 x 540mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12397237 1130 x 540mm Pezzo
12347237 460 x 260mm Pezzo
12357237 570 x 340mm Pezzo
12367237 570 x 540mm Pezzo
12377237 680 x 540mm Pezzo
12387237 700 x 460mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12397237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    114.62€ / pezzi 1
    Risparmia 9.38€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibili in vari formati, per scopi generali, per la sicurezza contro radiazioni e rischi biologici, i vassoi con vasca di raccolta offrono un'area di lavoro riutilizzabile e il vantaggio del contenimento sicuro di fuoriuscite per la protezione del banco del laboratorio.
  • Disponibile nei formati per impieghi generici, per la protezione dai rischi biologici e dalle radiazioni
  • I vassoi con vasca di raccolta offrono un'area di lavoro riutilizzabile e il vantaggio del contenimento sicuro di fuoriuscite per la protezione del banco del laboratorio.
  • Tutti i vassoi sono forniti con un rivestimento interno gratuito al momento dell'acquisto
  • Altri rivestimenti interni ecologici APET sono forniti in confezioni da 25
Specifica
Dimensioni (L x P) 1130 x 540mm
Colore White
Lunghezza (sistema metrico) 1130 mm
Materiale Plastic
Tipo Tray
Larghezza (sistema metrico) 540 mm
Da utilizzare con Safe containment of spillages, lab bench protection
Include Liner
N. per confezione 1 Each
Forma Forma rettangolare