Learn More
Buerkle™ Provette in polipropilene bianco con tappo a vite
Codice prodotto. 11857852 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 mL
25 ml
60 ml
90 mL
125 mL
250 ml
625 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11857852 125 mL Pezzo
15365607 12 mL Pezzo
11837852 25 ml Pezzo
11847852 60 ml Pezzo
11878272 90 mL Pezzo
11857792 250 ml Pezzo
11867852 625 ml Pezzo
15336438 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11857852 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 62140125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.50€
    0.99€ / pezzi 1
    Risparmia 0.51€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Svuotamento completo senza residui. Provette in polipropilene bianco Buerkle™ con tappo a vite, resistenti alla luce, sterilizzabili e adatti per utilizzi con alimenti.
Contenitore economico per impaccamento in polipropilene con tappo a vite. Svuotamento completo senza residui.
  • Impervious to light
  • Adatto per l'uso con alimenti
  • Sterilizzabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore White
Diametro (sistema imperiale) 2.05 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 2.03 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 51.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Include Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) con chiusura 68 mm
Materiale Polypropylene
Quantità 25/conf.
Sterilità Non-sterile
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Colore chiusura Bianco
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 67 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.60 in.
Chemical Label Blank
Diametro (sistema metrico) 52 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 4.23 oz.
Forma Rotondo
Monouso Reusable
Product Type Storage Jar