Description
Contenitore economico per impaccamento in polipropilene con tappo a vite. Svuotamento completo senza residui.
- Impervious to light
- Adatto per l'uso con alimenti
- Sterilizzabile
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 625 ml |
| Colore | White |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.54 in. |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 3.48 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 88.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Include | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 113 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Imballaggio | null |
| Show More |