Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in PTFE bianco
Codice prodotto. 10336924
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
1.5 mm
3 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
5 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
5m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
10336924 1 mm 3 mm 5m
10001124 10 mm 12 mm 5m
10421084 1.5 mm 3 mm 5m
10274954 3 mm 5 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10336924 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 3400103
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
White PTFE Tubing is temperature resistant up to 270°C in the absence of active pressure.
  • Manufactured from polytetrafluorethylene (PTFE)
  • Minimum order length of 5 m
  • Almost totally chemically inert
  • Excellent flexibility and strength, even in low temperatures
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008
Diametro (sistema metrico) interno 1 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 3 mm
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Quantità confezione 1 Ea.