Learn More
Honeywell™ White Range Super Mont Blanc S2 Shoes
Honeywell™ White Range Super Mont Blanc S2 Shoes are a slip-on ankle boot with a 200J toe cap.
Marca:  Honeywell™ 6240748-44/7
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12691313
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Offers optimal protection
  • White treated leather upper with limited stitching
  • Resistant to liquid projections and easy to clean
Specifica
Specifica
European Directive: 89/686/EEC - EC PPE Category II - Standard: EN 345-1 - Marking : S2 Quality Assurance: ISO 9001:2008
Leather
White, double density, injected, perforated
Metallic 200J Toe Cap
White
44
Polyurethane
Safety Footwear