Learn More
3M™ Tute protettive di categoria I in polipropilene SMS bianco
Codice prodotto. 13463686 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
164 to 170 cm
167 - 176 cm
174 to 181 cm
179 to 187 cm
186 to 194 cm
194 to 200 cm
200 to 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13463686 Large 69 to 71 in. 174 to 181 cm pezzi 20
13403696 4X-Large 78 to 81 in. 200 to 206 cm pezzi 20
13443686 Small 64 to 67 in. 164 to 170 cm pezzi 20
13483686 2X-Large 73 to 76 in. 186 to 194 cm pezzi 20
13453686 Medium 66 to 69 in. 167 - 176 cm pezzi 20
13493686 3X-Large 76 to 78 in. 194 to 200 cm pezzi 20
13473686 X-Large 70 to 74 in. 179 to 187 cm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 13463686 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000089592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    91.47€ / pezzi 20
    Risparmia 35.53€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disposable polypropylene coveralls offer Category 1 protection in non-hazardous applications
CE Simple, Category 1 coverall is designed for domestic DIY use, light-duty industrial cleaning and maintenance applications, or environments where hygiene and cleanliness are important.
  • Excellent economic solution to keep the wearer clean and dry
  • Suitable for non-hazardous applications
  • Breathable and light-duty protection
  • Strong, durable 45 gsm polypropylene fabric
  • Storm flap over zip
  • Elasticated hood, cuffs, ankles, and waist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta protettiva
Size Large
Sesso Unisex
Materiale Polietilene
Colore Bianco
Monouso Sì
Stile vita Elastico
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Elastico
Tipo di cappa 2 inserti
Tipo di chiusura Patta frangivento sopra la zip
Tipo di giuntura Ribattuta
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione Category I
Modello 4500W
Misura petto (sistema imperiale) 39 to 43 in.
Misura petto (sistema metrico) 100 to 108 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per uso domestico in applicazioni di fai da te, applicazioni di pulizia e manutenzione nell'industria leggera o in ambienti dove l'igiene e la pulizia rivestono un ruolo importante
Altezza (sistema imperiale) 69 to 71 in.
Altezza (sistema metrico) 174 to 181 cm