Learn More
3M™ Tute protettive di categoria I in polipropilene SMS bianco
Codice prodotto. 13493686 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
164 to 170 cm
167 - 176 cm
174 to 181 cm
179 to 187 cm
186 to 194 cm
194 to 200 cm
200 to 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13493686 3X-Large 76 to 78 in. 194 to 200 cm pezzi 20
13403696 4X-Large 78 to 81 in. 200 to 206 cm pezzi 20
13443686 Small 64 to 67 in. 164 to 170 cm pezzi 20
13483686 2X-Large 73 to 76 in. 186 to 194 cm pezzi 20
13453686 Medium 66 to 69 in. 167 - 176 cm pezzi 20
13463686 Large 69 to 71 in. 174 to 181 cm pezzi 20
13473686 X-Large 70 to 74 in. 179 to 187 cm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 13493686 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000089595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    91.47€ / pezzi 20
    Risparmia 35.53€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Disposable polypropylene coveralls offer Category 1 protection in non-hazardous applications
CE Simple, Category 1 coverall is designed for domestic DIY use, light-duty industrial cleaning and maintenance applications, or environments where hygiene and cleanliness are important.
  • Excellent economic solution to keep the wearer clean and dry
  • Suitable for non-hazardous applications
  • Breathable and light-duty protection
  • Strong, durable 45 gsm polypropylene fabric
  • Storm flap over zip
  • Elasticated hood, cuffs, ankles, and waist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protective Coveralls
Size 3X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Stile della caviglia Elastic
Stile polso Elastic
Tipo di cappa 2-panel
Tipo di chiusura Front Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Serged
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione Category I
Modello 4500W
Misura petto (sistema imperiale) 49 to 52 in.
Misura petto (sistema metrico) 124 to 132 cm
Da utilizzare con (applicazione) For domestic DIY use, light duty industrial cleaning and maintenance applications or environments
Altezza (sistema imperiale) 76 to 78 in.
Altezza (sistema metrico) 194 to 200 cm