Learn More
Gilac™ White Square Basin
Descrizione
- Basin fit for food contact
- Highly durable and chemical resistant
- Easy to clean
- Nesting with no suction effect
- Moulded rim makes it easy to grasp
Specifica
Specifica
| Tipo | Storage Tub |
| Materiale | LDPE |
| Colore | White |
| Forma | Square |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Certificazione/Conformità | Food Contact Compliance |
| Dimensioni (L x P x A) | 160 x 160 x 68 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Vedi altri risultati |