Learn More
Gilac™ White Square Basin
Codice prodotto. 13479888
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
3 L
4.5 L
7 L
10 L
12 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
13479888 4.5 L Pezzo
13469888 1 L Pezzo
11728511 3 L Pezzo
13489888 7 L Pezzo
13499888 10 L Pezzo
13409898 12 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 13479888 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G605921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.48€
    7.63€ / pezzi 1
    Risparmia 2.85€
    27% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
White Square Basin fit for food contact provides storage with excellent mechanical and chemical resistance in the laboratory. Highly durable, easy to clean, and chemically resistant. Easy to stock since they are nestable.
  • Basin fit for food contact
  • Highly durable and chemical resistant
  • Easy to clean
  • Nesting with no suction effect
  • Moulded rim makes it easy to grasp
Specifica
Tipo Storage Tub
Materiale LDPE
Colore White
Forma Square
Capacità (sistema imperiale) 1.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 4.5 L
Certificazione/Conformità Food Contact Compliance
Dimensioni (L x P x A) 260 x 260 x 110 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 260 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Peso (sistema imperiale) 9.88 oz.
Peso (sistema metrico) 0.28 kg