Learn More
Wheaton™ Tappi a vite urea bianchi
Codice prodotto. 14813592 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
15.5 mm
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Dimensione della confezione
14813592 15.5 mm pezzi 1000
14843592 22 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 14813592 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 300190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.23€
    95.88€ / pezzi 1000
    Risparmia 42.35€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for most applications that call for screw neck bottles. Wheaton™ White Urea Screw Caps are EPE lined.
  • Multiple thread size options
  • Excellent closing option for screw neck bottles and vials
Specifica
Dimensione chiusura 15.5 mm
Materiale rivestimento interno EPE
Descrizione Cap
Materiale Urea
Colore White
Quantità 1000 Pack
Da utilizzare con (apparecchiatura) Screw Thread Diagnostic Vials