Learn More
Brannan™ Termometro da parete bianco
Description
Takes measurements with miscible red spirit filling. Brannan™ White Wall Thermometer. Displays both °C and °F temperature scales and is suitable for indoor and outdoor use.
Termometro a parete in plastica con scala della temperatura stampata nero su bianco.
- Adatto per interni ed esterni
- Visualizza le scale delle temperature in °C e °F
- Riempito con alcol rosso miscibile
- Lunghezza: 215 mm
Specifications
Specifications
| Dimensioni display | 295 x 85 x 0.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Materiale | Stampo in stirene ad alta resistenza, tubo in vetro con cherosene |
| Riempimento termometro | Alcool rosso innocuo |
| Peso (sistema metrico) | 22 g |
| Product Type | Termometro a parete |
| Max. Temperature (English) | 120°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Min. Temperature (English) | 0°F |
| Min. Temperature (Metric) | -20°C |
| Show More |