Learn More
MP Biomedicals™ Whole Serum
Codice prodotto. 11474305 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474305 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11474305 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0855979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    336.00€ / 2mL
    Risparmia 17.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Suitable for use as a serum protein control in immunoelectrophoresis, Ouchterlony immunodiffusion, and other immunoprecipitation techniques.
Specifica
Tampone 0.02M sodium phosphate, 0.14M sodium chloride, pH 7.3, filtered through a 0.22 μmfilter, vialed and lyophilized.
Descrizione Whole Human Serum
Quantità 2 mL