Learn More
Buerkle™ Wide Mouth Containers with Handle
Codice prodotto. 11813682 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2300 mL
4400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11813682 4400 mL Pezzo
11803682 2300 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11813682 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 03174400
In stock
Container with 2.3 l and 4.4 l contents and particularly wide opening. Therefore ideal for filling with bulk goods of all kinds. Products such as spices, tea, granulates can be packaged, stored or displayed as samples in these containers. Space-saving square shape.
  • Safe handling with integral handle
  • Transparent polyethylene provides good view of contents.
  • Leakproof wide-necked lid
  • 0317-2300 with tamper-evident screw cap made of blue PP, 0317-4400 with screw cap made of LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4400 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 109 mm
Include LDPE screw cap
Materiale Polyethylene
Lunghezza (sistema metrico) 142 mm
Quantità 1
Larghezza (sistema metrico) 142 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 120 mm
Closure Included Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 263 mm
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Screw Cap