Learn More
Eppendorf™ Flacone rettangolare con imboccatura larga
Codice prodotto. 11813432 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11813432 500 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11813432 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5820707003
In stock
Use this square bottle with Rotor A-4-81. Eppendorf™ Wide-Neck Bottle features resistance to centrifugation of up to 3,250 x g.
  • Polypropylene square bottle
  • 500mL
  • Set of 2 pieces
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Glass
Product Type Bottiglia