Learn More
Sampling Systems™ Wide Mouth Stainless Steel Containers
Codice prodotto. 17922022 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 L
75 L
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17922022 50 L Pezzo
17942022 75 L Pezzo
17902022 100 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17922022 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A85650
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These wide mouth stainless steel containers are ideal for storing powders, creams and liquids. They are made from high quality, chemically resistant 316L stainless steel and are designed in such a way as to promote easy cleaning.
  • 6 in. tri ferrule lid system means the containers can provide both an air- and water-tight seal
  • Mirror polish finish
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 L
Capacità (sistema imperiale) 1.7 oz.
Colore Silver
Materiale Stainless Steel (316L)
Quantità 1 Bottle
Closure Included
Forma Cilindrico
Fit for Purpose Certified Quality
Altezza (sistema metrico) 550 mm
Product Type Metal Storage Bottle
Materiale chiusura Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) 400 mm
Tipo di chiusura Air-tight Seal