Learn More
Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles
Codice prodotto. 15337047
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Giallo
Orange
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura Dimensione della confezione
15337047 500 mL Giallo pezzi 5
15367047 500 mL Orange pezzi 5
15357047 500 mL Blu pezzi 5
15317047 500 mL Bianco pezzi 5
15347047 500 mL Verde pezzi 5
15327047 500 mL Rosso pezzi 5
15327057 1000 mL Orange pezzi 5
15387047 1000 mL Giallo pezzi 5
15317057 1000 mL Verde pezzi 5
15307057 1000 mL Blu pezzi 5
15377047 1000 mL Bianco pezzi 5
15397047 1000 mL Rosso pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15337047 Fornitore Azlon N. del fornitore WGW238PVENT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.60€
    30.92€ / pezzi 5
    Risparmia 12.68€
    29% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In LPDE, per garantire resistenza e flessibilità. Le spruzzette Azlon™ con sfiato e imboccatura larga sono dotate di coperchi con codifica a colori per una facile identificazione.
Manufactured from LPDE for strength and flexibilty. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles feature color coded lids for easy identification.
  • Square shoulder wash bottles
  • Wide neck for easy spill-free filing; patented DripLok™  vapor venting valve prevents solvent drips
  • Color-coded one-piece polypropylene closures maintain shape in use
  • Precision jet-tip aperture for fine control
  • Translucent bottles without print
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale LDPE
Colore chiusura Giallo
Bocca Larga
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite con apertura curva