Learn More
Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles
42.09 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Colore chiusura:
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
Descrizione
Manufactured from LPDE for strength and flexibilty. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles feature color coded lids for easy identification.
- Square shoulder wash bottles
- Wide neck for easy spill-free filing; patented DripLok™ vapor venting valve prevents solvent drips
- Color-coded one-piece polypropylene closures maintain shape in use
- Precision jet-tip aperture for fine control
- Translucent bottles without print
Specifica
Materiale chiusura | Polypropylene |
Tipo di chiusura | Screw Cap with Curved Aperture |
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Materiale | LDPE |
Colore chiusura | Green |
Bocca | Wide |