Learn More
Karl Hecht™ Wide Neck Amber Glass Bottle with Ground-In Stopper
Codice prodotto. 10524422
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10524422 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10524422 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 41313006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.12€
    6.21€ / pezzi 1
    Risparmia 3.91€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Manufactured from amber glass to protect light-sensitive contents.
  • With ground-in glass stopper
  • Wide neck for ease of access to contents
  • 50mL capacity, diameter of approx. 41.5mm
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Amber
Da utilizzare con (applicazione) Storage of Light-Sensitive Contents
Include Ground In Glass Stopper
Materiale Glass
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 76 mm
Materiale chiusura Glass
Diametro (sistema metrico) 41.5 mm
Tipo di chiusura Ground-in Stopper
Forma Rotondo
Product Type Storage Bottle