Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer in vetro borosilicato conici a collo largo
Codice prodotto. 11912243 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1 L
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11912243 200 mL pezzi 10
15489103 50 mL pezzi 10
15499103 100 mL pezzi 10
15409113 250 mL pezzi 10
15419113 300 ml pezzi 10
15429113 500 mL pezzi 10
15466133 1 L pezzi 10
11813452 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11912243
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
In vetro borosilicato. I matracci di Erlenmeyer in vetro borosilicato conici a collo largo Fisherbrand™ sono graduati e disponibili in una varietà di formati.
  • Borosilicate glass 3.3
  • Wide Neck
  • Graduated
  • Manufactured to DIN ISO 24450
  • Non-ISO size
Specifications
Certificazione/Conformità DIN ISO 24450 Non-ISO size
Colore Transparent
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 131 mm
Stile collo Wide
Product Type Erlenmeyer Flask
Forma Conical
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Largo
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
Trattamento superficiale No surface treatment
Quantità 10 Pk.