Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer in vetro borosilicato conici a collo largo
Codice prodotto. 15409113 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1 L
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15409113 250 mL pezzi 10
15489103 50 mL pezzi 10
15499103 100 mL pezzi 10
11912243 200 mL pezzi 10
15419113 300 ml pezzi 10
15429113 500 mL pezzi 10
15466133 1 L pezzi 10
11813452 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15409113
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. I matracci di Erlenmeyer in vetro borosilicato conici a collo largo Fisherbrand™ sono graduati e disponibili in una varietà di formati.
  • Borosilicate glass 3.3
  • Wide Neck
  • Graduated
  • Manufactured to DIN ISO 24450
  • Non-ISO size
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 24450
Colore Transparent
Diametro (sistema imperiale) esterno 85 mm
Diametro collo esterno (sistema metrico) 50 mm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Stile collo Wide neck
Product Type Erlenmeyer Flask
Forma Conical
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Wide
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Flat
Trattamento superficiale No surface treatment
Quantità 10 Pk.