Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer in vetro borosilicato conici a collo largo
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN ISO 24450 |
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 105 mm |
| Diametro (sistema metrico) base | 50 mm |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 50 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Altezza (sistema metrico) | 175 mm |
| Stile collo | Wide |
| Product Type | Erlenmeyer Flask |
| Vedi altri risultati |