Learn More
BRAND™ Wide Neck Glass Erlenmeyer Flasks
Codice prodotto. 10141681 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10141681 50 mL pezzi 10
10089860 250 mL pezzi 10
10151871 500 mL pezzi 10
10293391 100 mL pezzi 10
10419912 300 mL pezzi 10
10694352 1000 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10141681 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 92817
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With beaded rim and graduations
  • Manufactured from Boro 3.3 glass
  • Wide neck for ease of filling
  • Acc. to DIN EN ISO 24450
  • Provided in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 34 mm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Altezza (sistema metrico) 85 mm
N. per confezione 10
Diametro (sistema metrico) esterno 51 mm