Learn More
Motic™ Widefield Eyepieces For Motic™ TEC POL Microscopes
Descrizione
- For use with Motic™ Panthera TEC POL Microscopes
- ±5 diopters
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Diametro (sistema imperiale) | 1 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Field of View | 20 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Motic™ TEC POL Microscopes |
| Magnification Power | 10X |