Learn More
Cole-Parmer™ Wildco™ Kemmerer Water Sampler
Sample at specific depths between 3 and 600 feet.
1160.00€ - 1220.00€
Specifica
Product Type | Kemmerer Water Sampler |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Descrizione | 3 to 600 ft depth |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11774499
|
Cole-Parmer™
05485-00 |
400 mL |
1160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11784499
|
Cole-Parmer™
05485-10 |
1200 mL |
1220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- WildcoKemmerer Water Sampler
- The messenger activates the unique trip heads that ensure closure in fast flowing streams or turbulent waters, regardless of line angle
- All models include a plastic carrying case; order messenger and line separately.
- The 304 SS models have urethane end seals (do not use when mercury concentrations exceed 1 ppm).
Specifica
Kemmerer Water Sampler | |
Stainless Steel | |
3 to 600 ft depth |