Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 10 mm Provetta NMR Precision a parete sottile
Descrizione
Includes
Provetta e tappo monouso
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Specifica
| Camber (Metric) | 38 μm |
| Concentricity (Metric) | 254 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Materiale | Glass (Type 1, Class A) |
| Product Type | High Precision NMR Sample Tube |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9.9935± 0.0065mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 8.90± 0.13mm |
| Forza del campo | 100 MHz |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7 pollici |
| Vedi altri risultati |