Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 12 mm Provetta NMR Precision a parete spessa
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e OD di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
340.00€ - 359.00€
Specifica
Camber (Metric) 51 µm
Concentricity (Metric) 254 µm
Diametro (sistema metrico) esterno 12.065± 0.008mm
Diametro (sistema metrico) interno 7.970± 0.013mm
Forza del campo 350 MHz
Visualizza altre specifiche
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6
Includes: Provetta e tappo monouso
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Modello Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15398898
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Wilmad-LabGlass™
66353-1275
514A-7PPH-7-5 178 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15318908
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Wilmad-LabGlass™
66353-1295
514A-7PPH-9-5 228.6 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15308908
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Wilmad-LabGlass™
66353-1285
514A-7PPH-8-5 203.2 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Specifica
51 µm
12.065± 0.008mm
350 MHz
2.05 mm
254 µm
7.970± 0.013mm
Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici)