Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ diametro esterno 3 mm Provette NMR a parete sottile ad alta produttività, lunghezza 7 pollici, tappo monouso
Codice prodotto. 15328658
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
178 mm
Dimensione della confezione:
50 confezioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15328658 178 mm 50 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15328658 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 660000078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    149.05€ / 50 confezioni
    Risparmia 6.95€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 18-05-2027
Accuratamente ispezionate per garantire il successo dei vostri esperimenti - progettate per l'uso ordinario nella maggior parte degli spettrometri NMR a campo medio-basso.
  • Provetta per campioni economica di alta qualità con diametro esterno di 3 mm
  • Per l'uso ordinario in spettrometri NMR a campo medio-basso.
  • Una delle migliori tolleranze di diametro esterno del settore
  • Tenuta garantita nella turbina rotante
  • In vetro ASTM E438 Tipo 1 Classe B
  • Ispezione al 100% per verificare la presenza di difetti superficiali e le dimensioni fisiche al fine di garantire il successo degli esperimenti
  • Codici WG-3000-4-SJ e WG-3000-7-SJ forniti con tappi autentici Bruker SampleJet, tutti gli altri con tappo per NMR monouso
  • Produzione in uno stabilimento ISO 9001:2008 negli Stati Uniti
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 178 mm
Materiale Glass (Type 1, Class B)
Product Type High Throughput NMR Tube
Diametro (sistema metrico) esterno 2.99 ± 0.03 mm
Forza del campo Ad elevata produttività
Include Provetta e tappo monouso
Lunghezza (sistema imperiale) 7 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.27 mm
Quantità 50 per confezione
Modello Wilmad™ WG-3000-7-50