Learn More
Bel-Art™ Estrattore per tappi rotore NMR a stato solido da 4.0 mm SP Scienceware™ Wilmad™
Codice prodotto. 15358608
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Rotor Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15358608 Rotor Cap Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15358608 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore 660000041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo estrattore per tappi fisso previene possibili danni al tappo e al rotore. L'estrattore per tappi rotore NMR allo stato solido Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ da 4.0 mm semplifica l'estrazione dei tappi terminali e dei tappi base in NMR allo stato solido.
  • Per l'uso con tappi a stato solido da 4 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotore da 4 mm
Tipo Rotor Cap
Descrizione Estrattore per tappi rotore NMR a stato solido da 4.0 mm
Include Estrattore tappo rotore
Materiale Acciaio inox
Modello RS-301-4180